74565
Eriodictyol
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone, Eriodictiol, Huazhongilexone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m0/s1
Clé InChI
SBHXYTNGIZCORC-ZDUSSCGKSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Hexa(15211)
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable