Principaux documents
73766
Sigma-Aldrich
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 20,000
Synonyme(s) :
TRITC-Dextran 20, TRITC-Dextran
1 G
686,00 $
686,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
686,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
686,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 20,000
Ampleur du marquage
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
Fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Emilie Le Maout et al.
Biophysical journal, 119(7), 1301-1308 (2020-10-08)
Cell motility is essential in a variety of biological phenomena ranging from early development to organ homeostasis and diseases. This phenomenon has mainly been studied and characterized on flat surfaces in vitro, whereas such conditions are rarely observed in vivo. Recently, cell
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.