59891
N-Acetyl-DL-β-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hydrocinnamic acid, (±)-3-(Acetylamino)-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(=O)NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(7-11(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
HTWAFOFDKZAKQP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable