68388
Phytic acid sodium salt hydrate
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
Synonyme(s) :
Inositol hexakisphosphate, InsP6
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
Forme
powder
Impuretés
≤0.1% inorganic phosphorus
Perte
≤25.0% loss on drying
Couleur
white
Pf
53.27 -53.87 °C ((127.89 - 128.97 °F ) )
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Traces de cations
Na: >10 (mole/m)
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
Clé InChI
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Catégories apparentées
Application
- Iron Fortification of Lentil (Lens culinaris Medik.) to Address Iron Deficiency.: This research explores the use of phytic acid sodium salt hydrate in iron fortification processes for lentils, addressing iron deficiency in human nutrition and enhancing the nutritional value of lentil-based diets (Podder et al., 2017).
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable