51085
Isobutyryl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isobutyryl ester, iC4-Carnitine
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Isobutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -22±2°, c = 1 in H2O
Impuretés
≤10% water
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable