50283
Anti-Mouse IgG - Atto 655 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG
Synonyme(s) :
Atto 655 [goat Anti-mouse IgG]
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
Atto 655 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
50% glycerol
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1 mg/mL IgG
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Fluorescence
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.