49521
L-Fuconic acid sodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
6-Deoxy-L-galactonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
98.0-102.0% (anhydrous basis, T)
Forme
powder
Impuretés
≤25.0% water (Karl Fischer)
Application(s)
detection
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H12O6.Na/c1-2(7)3(8)4(9)5(10)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Clé InChI
ULOLBEMWUZGFHH-RMTXHFLUSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable