46951
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤1.5% Isomer II
Pf
>360 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 0.1 g/10 mL
Fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clé InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves