Principaux documents
4427698
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ4 50 Unit Pack
Synonyme(s) :
Reagent Pack
1 KIT
4 320,00 $
4 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
4 320,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.24
4 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Contains mTRAQ® Reagents Δ4 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ4 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Remarque sur l'analyse
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Informations légales
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2