Principaux documents
44023
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
Synonyme(s) :
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-gluconic acid δ-lactone, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-δ-lactone, N-Acetylglucosamino-1,5-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.19
Beilstein:
1685090
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90.0% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
Clé InChI
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable