Principaux documents
05595
Supelco
4-Phenyl-1-cyclohexene
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Cyclohexen-1-ylbenzene, 4-Phenylcyclohexene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Beilstein:
1930089
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.539-1.545
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
Clé InChI
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)