MilliporeSigma
Passer à
42002
Sulfo-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt
~90%
Synonyme(s) :
4-Maleimidobutyric acid sulfo-N-succinimidyl ester sodium salt, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)sulfosuccinimide sodium salt, Sulfo-GMBS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
168,00 $
126,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
576,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11N2NaO9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
126,00 $
Tarif168,00 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8942656485M3885
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
~90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Questions
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.