40231
N-Oxyde de N,N-diméthyldodécylamine solution
BioUltra, ~0.1 M in H2O
Synonyme(s) :
N-Oxyde de lauryldiméthylamine, DDAO, LDAO
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Poids mol.
229.40 g/mol
Concentration
~0.1 M in H2O
Technique(s)
PCR: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
Indice de réfraction
n20/D 1.336
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Densité
0.996 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.07
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Clé InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles