Principaux documents
38544
Sigma-Aldrich
O-(Octylphosphoryl)choline solution
1 M in H2O
Synonyme(s) :
Phosphocholine octyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OP(O-)(O)OCH2CH2N+(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Description
zwitterionic
Poids mol.
295.36 g/mol
Concentration
1 M in H2O
Technique(s)
protein quantification: suitable
Type de lipide
phospholipids
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-12-17-19(15,16)18-13-11-14(2,3)4/h5-13H2,1-4H3
Clé InChI
MDNHUELOANFCGT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Bindings of Ca2+ ion and monodispersed n-alkylphosphorylcholines to phospholipase A2-II of A. halys blomhoffii.
K Ikeda et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1175-1184 (1981-04-01)
Bindings of monodispersed n-alkylphosphorylcholines to cobra venom phospholipases A2.
K Teshima et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1163-1174 (1981-04-01)