36098
Anti-Rabbit IgG F(ab′)2 fragment - Atto 488, whole molecule antibody produced in goat
1 mg/mL protein
Synonyme(s) :
Atto 488-[F(ab′)2 fragment goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
50% glycerol as stabilizer
Espèces réactives
rabbit
Concentration
1 mg/mL protein
Fluorescence
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.