30611
Trehalose 6-dodecanoate
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
α,α-Trehalose 6-laurate, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside 6-dodecanoate, 6-O-Lauroyl-α,α-trehalose, Trehalose 6-laurate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
524.60 g/mol
Technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.15 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](COC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(26)33-13-15-18(28)20(30)22(32)24(35-15)36-23-21(31)19(29)17(27)14(12-25)34-23/h14-15,17-25,27-32H,2-13H2,1H3/t14?,15?,17-,18-,19?,20?,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
LISGDTVWONGLJR-VOEYTPSHSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable