Key Documents
28918
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
for luminescence, ≥99.5%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1900225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Qualité
for luminescence
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescence
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.7
λ: 220 nm Amax: 0.32
λ: 230 nm Amax: 0.11
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.008
λ: 260 nm Amax: 0.003
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Trevor James Morgan et al.
PloS one, 10(8), e0136511-e0136511 (2015-08-27)
A reactor was designed and commissioned to study the fast pyrolysis behavior of banagrass as a function of temperature and volatiles residence time. Four temperatures between 400 and 600°C were examined as well as four residence times between ~1.0 and