Documents
C0225000
1α,25-dihydroxyvitamine D3
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1α,25-dihydroxycholécalciférol, Calcitriol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Numéro Beilstein :
7559394
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Source biologique
sheep wool (grease)
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
calcitriol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.
Application
Calcitriol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit de la forme biologiquement active de la vitamine D3 dans les mécanismes d'absorption et de fixation du calcium. La 1α,25-dihydroxyvitamine D3 a de multiples effets sur la différenciation et la prolifération cellulaires ; elle peut également moduler la réponse immunitaire ainsi que l'activité du système nerveux central. Selon des études récentes, la 1α,25-dihydroxyvitamine D3 agirait comme un agent chimiopréventif dans plusieurs affections malignes, dont les cancers de la prostate et du côlon, et présenterait une synergie avec d'autres composés anticancéreux.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Optimization of culture conditions for transformation of vitamin D3 to calcitriol by Actinomyces hyovaginalis isolate A11-2
Abbas MA, et al.
Archives of Clinical Microbiology, 2(6) (2011)
Gabriela Bomfim Ferreira et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 160-165 (2012-10-27)
The biologically active form of vitamin D, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1α,25(OH)2D3), presents pronounced immunomodulatory effects, mainly mediated through its actions on different immune cells such as dendritic cells (DC) and T lymphocytes. Because of the high concentrations needed to obtain immune
Evelyne Van Etten et al.
Journal of cellular biochemistry, 88(2), 223-226 (2003-01-10)
The active form of vitamin D(3), 1,25(OH)(2)D(3), is known, besides its classical effects on calcium and bone, for its pronounced immunomodulatory effects that are exerted both on the antigen-presenting cell level as well as directly on the T lymphocyte level.
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Lisa Asano et al.
FEBS letters, 587(7), 957-963 (2013-03-07)
Non-secosteroidal ligands for vitamin D receptor (VDR) have been developed for the agonist with non-calcemic profiles. Here, we provide the structural mechanism of VDR agonism by novel non-secosteroidal ligands. All ligands had the similar efficacy, while two had the higher