16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 167.7 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
pb
309 °C (lit.)
Pf
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clé InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges