Principaux documents
151D-250
Sigma-Aldrich
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium (250ml)
Synonyme(s) :
Differentiation Medium
1 EACH
139,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
139,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation