Key Documents
150-05F
Sigma-Aldrich
Human Skeletal Muscle Cells: HSkMC, fetal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human skeletal muscle (normal limb)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Skeletal muscle
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
muscular dystrophy
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Human Skeletal Muscle Cells (HSkMC) are isolated from the skeletal muscle of limbs from adult or fetal donors. Human Skeletal Muscle Cells can undergo differentiation to exhibit actin and myosin myofilaments. HSkMC provide a useful model system to study many aspects of muscular function and disease. Skeletal Muscle Cells play an instrumental role in the glucose metabolism and diabetes, therefore select HSkMC lots undergo an additional set of characterization to demonstrate AMPK signaling and responsiveness to insulin stimulation.
Origine de la lignée cellulaire
Muscle (Limb)
Application
lipid and glucose metabolism, exercise, insulin action, cell signaling
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 3rd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 15 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HSkMC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation