Principaux documents
14591C
SAFC
Milieu sans sérum EX-CELL® HeLa pour cellules HeLa
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
500 ML
120,00 $
1000 ML
216,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 ML
120,00 $
1000 ML
216,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
for research or for further manufacturing use
serum-free
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
EX-CELL Hela est un milieu liquide sans protéines animales et sans sérum, mis au point pour la culture à long terme de cellules HeLa en suspension. La lignée cellulaire HeLa est une lignée clonale dérivée de la lignée parentale HeLa et est capable de croître en suspension. Les cellules HeLa cultivées en suspension peuvent être mises en sous-culture directement dans EX-CELL HeLa à partir de milieux enrichis en sérum ou sans sérum. Les cultures en suspension dans le milieu EX-CELL HeLa ont subi plus de 25 passages sans perte croissance ou de viabilité.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Parvaneh Katoli et al.
Protein expression and purification, 147, 38-48 (2018-02-24)
Myocilin (MYOC) is a secreted protein found in human aqueous humor (AH) and mutations in the MYOC gene are the most common mutation observed in glaucoma patients. Human AH analyzed under non-reducing conditions suggests that MYOC is not normally found