Principaux documents
14533C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Description
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: no
phenol red: no
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Informations légales
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable