Principaux documents
137263
SAFC
Tromethamine
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Tromethamine, Tris
100 G
391,00 $
3 X 100 KG
855,00 $
12 KG
3 874,00 $
25 KG
7 678,00 $
50 KG
12 118,00 $
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
391,00 $
3 X 100 KG
855,00 $
12 KG
3 874,00 $
25 KG
7 678,00 $
50 KG
12 118,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Tromethamine is a commonly used biological buffer which is also referred to as Tris or Trizma. Tris as a buffer has very broad usage in diagnostics and downstream purifications. The pKa of Tris is 7.77 which corresponds closely to a physiological pH of 7.36.Tromethamine is used in biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations. Tromethamine is especially useful in downstream purification processes.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable