Principaux documents
137259
SAFC
PIPES disodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
PIPES disodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
100 G
391,00 $
1 KG
1 391,00 $
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
391,00 $
1 KG
1 391,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.33
Beilstein:
9453872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.1-7.5
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pKa  
6.8
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Application
PIPES Disodium is the sodium salt form of PIPES and is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of PIPES is 6.8 which makes it ideal for biological applications at physiological conditions. PIPES Disodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.PIPES Disodium can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable