Principaux documents
102-05N
Sigma-Aldrich
Human Epidermal Keratinocytes: HEK, neonatal
Synonyme(s) :
HEK cells
1 EACH
818,00 $
818,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
818,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
818,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Source biologique
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Epidermal
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
allergies; cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Epidermal keratinocytes comprise 90 % of all cells found in the epidermis, the outermost layer of skin. They produce keratin, the intermediate filament, largely responsible for skin’s barrier function. Through their interactions with epidermal melanocytes, keratinocytes obtain melanin and store it as a means of protection from UV radiation.
HEK provide an excellent model system to study many aspects of epithelial function and disease, particularly those related to skin biology and toxicology, as well as HPV infection.
When grown on inserts and provided with the liquid/air interface, HEK can differentiate into a stratified squamous epithelium and serve as a more physiological 3D tissue model for in vitro studies.
Origine de la lignée cellulaire
Skin
Application
Skin biology and toxicology, wound healing, artificial skin, cell proliferation, migration, UV light response
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • Primary culture, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HEK Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Storage - Preparation for Culturing - Culturing HEK - Subculturing HEK
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.