Principaux documents
PH008922
5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.238
Numéro MDL:
Autres remarques