09042001
CACO-2
human cervix, Epithelial
Synonyme(s) :
Caco-II Cells, Caco2 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
CACO-2, Caucasian colon adenocarcinoma
Source biologique
human colon
Forme
liquid
Mode de croissance
(Adherent)
Caryotype
(Hypertetraploid, modal no. 96)
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
CACO-2 may be used as a cell model to study:
- in vitro permeability assay with various biopharmaceuticals
- in iron uptake and absorption studies
- in the cytotoxicity assay with surfactants and transporter inhibitors
- in liposome formulated drug uptake and cytotoxicity studies
Actions biochimiques/physiologiques
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13,14
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 9,11
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup