MilliporeSigma
Passer à
08561
(S)-(−)-α -Lipoic acid
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (S)-6,8-Thioctic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
776,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
776,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Biological antioxidant with prooxidant activities[1] [2]. Method for enantioseparation of lipoic acid in dietary supplements by capillary electrophoresis[3].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
0703904471706930
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c