706930
S-(11-Bromoundecyl) thioacetate
Synonyme(s) :
Thioacetic acid S-(11-bromoundecyl) ester
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Densité
0.500 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
Clé InChI
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocoles
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.