Key Documents
05803
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
≥95.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
Rhodamine 6G-N-(2-aminoethyl)amide bis(trifluoroacetate)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32N4O2·C4H2F6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
684.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥95.0% (HPCE)
Forme
powder
Fluorescence
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCN
InChI
1S/C28H32N4O2.2C2HF3O2/c1-5-30-23-15-25-21(13-17(23)3)27(19-9-7-8-10-20(19)28(33)32-12-11-29)22-14-18(4)24(31-6-2)16-26(22)34-25;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,13-16,30H,5-6,11-12,29H2,1-4H3,(H,32,33);2*(H,6,7)/b31-24-;;
Clé InChI
GBBDSCJKOGANEP-MDRFVTBBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable