04482
DEAE-Dextran
average mol wt 150,000
Synonyme(s) :
Diethylaminoethyl-Dextran
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 150,000
Composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
Perte
≤10% loss on drying
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.