Key Documents
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bacterial (Nitrospira spp.)
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥10.0 U/g
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Définition de l'unité
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1