Unfortunately, this material has not been evaluated for cell permeability.
02711
Hydroxypyruvic acid phosphate lithium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-oxo-3-(phosphonooxy)propanoic acid, Phosphohydroxypyruvic acid
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Composition
lithium, 5.0-14.0% ICP
Impuretés
≤8.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O)C(COP(O)(O)=O)=O
O=C(O)C(COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H5O7P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Clé InChI
LFLUCDOSQPJJBE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
-
Is there any report about PHP treatment on cells? Is PHP cell permeable?