00017
Acacetin
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavone, Apigenin 4′-methyl ether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Pf
260-265 °C (lit.)
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
Clé InChI
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable