00020590
Eucalyptol
primary reference standard
Synonyme(s) :
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
certificate is enclosed in each package
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup