P1147
Acétate de potassium
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
pH
7-9 (25 °C, 98.2 g/L)
Densité
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable