D56802
1,2-Dichlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1198 °F
Limite d'explosivité
9.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
178-180 °C (lit.)
Pf
−18-−17 °C (lit.)
Densité
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the Wohl-Ziegler bromination of methoxyimino-o-tolyl-acetic acid methyl esters.
- To synthesize poly(butyleneterephthalate) copolyesters via polycondensation.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.0 °C - closed cup