C3014
Activated charcoal
untreated, granular, 20-60 mesh
Synonyme(s) :
Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
untreated, granular
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille des particules
20-60 mesh
Pf
3550 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an adsorbent for p-cresol in the fermentation broth, during its synthesis from p-hydroxyphenylacetate catalyzed by p-hydroxyphenylacetate decarboxylase.
- To form a charcoal filter in a Drierite cartridge for removing organic compounds from the air for the odor delivery system.
- As an organic sorbent to study adsorption equilibrium of ammonia gas.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable