909025
Lithium hydroxide
free-flowing, Redi-Dri™, powder, reagent grade, ≥98%
139,00 $
About This Item
139,00 $
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.