545856
Lithium hydroxide
powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 71 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of lithium-doped zinc oxide (ZnO) thin films.
- Preparation of lithium glyceroxide/hydroxide catalysts by reacting with glycerol.
- As a catalyst to generate unsaturated ketones via Michael addition of β-dicarbonyl compounds.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable