The surface area for this product is 1700 m²/g.
675326
Activated charcoal
DARCO® KB-G
Synonyme(s) :
Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
DARCO® KB-G
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impuretés
≤15.0% moisture content
Taille des particules
>45 μm
Pf
3550 °C (lit.)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤3.5%
Traces de cations
Ca: ≤200 ppm
Fe: ≤150 ppm
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the surface area of this activated carbon?