MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
650544
Sigma-Aldrich
Hexane, mélange d′isomères
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Nom du produit
Hexane, mélange d′isomères, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
Qualité
HPLC Plus
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Résidus halogénés
≤10 ng/L
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
Adéquation
suitable for residue analysis
Chaîne SMILES 
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C