646377
Méthanol
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Qualité
HPLC Plus
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Cabonyl Compounds
<0.05% water
Résidus d'évap.
<0.0001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CO
Gradient HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.