62580
Lithium perchlorate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
226,00 $
About This Item
226,00 $
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Essai
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤3% water
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
Pf
236 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable