60235
Potassium disulfate
puriss. p.a., ≥97.5% (T)
Synonyme(s) :
Potassium pyrosulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (T)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
1-2 (25 °C, 25.5 g/L)
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3