60220
Phosphate de potassium monobasic
buffer substance, anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
111,00 $
About This Item
111,00 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Essai
99.5-100.5%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
Perte
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- to prepare the working luminol solution to study the prooxidant activity in the chemiluminescent system luminol–H2O2[2]
- in phosphate buffer saline (PBS) to culture embryonic stem cells (ESCs) and generate embryoid bodies[3]
- in PBS to prepare polydimethylsiloxane (PDMS) substrate[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable