Principaux documents
424641
Sigma-Aldrich
Sulfure de carbone
ReagentPlus®, purified by redistillation, ≥99.9%
100 ML
180,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Beilstein:
1098293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Pression de vapeur
5.83 psi
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
50 %
dilution
(for general lab use)
Impuretés
≤0.03% (water)
≤1.5 ppm hydrogen sulfide
≤2.5 ppm sulfur dioxide
<100 ppb benzene (No single impurity > 100 ppb, measured as benzene)
<500 ppb total hydrocarbon content
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
pb
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Carbon disulfide is a toxic, highly volatile, flammable liquid with low ignition temperature. It can be synthesized by reacting hydrocarbon gas with sulfur. It is an important raw material for preparing viscose rayon and cellophane film.[1] It shows fat solvent property.[2] CS2 in water assists the peptide bond formation in amino acids.[3]
Application
Carbon disulfide may be used in the xanthogenation of cellulose[4] and in the synthesis of poly(ethylene trithiocarbonate).[5]
Suitable for industrial hygiene analysis
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Luke J Leman et al.
Astrobiology, 15(9), 709-716 (2015-08-27)
Demonstrating plausible nonenzymatic polymerization mechanisms for prebiotic monomers represents a fundamental goal in prebiotic chemistry. While a great deal is now known about the potentially prebiotic synthesis of amino acids, our understanding of abiogenic polymerization processes to form polypeptides is
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 14(3), 677-684 (1976)
Xanthogenation of lignocarbohydrates by carbon disulfide.
Efanov MV and Pershina LA.
Chemistry of Natural Compounds, 38(1), 90-94 (2002)
Marjan J Smeulders et al.
Nature, 478(7369), 412-416 (2011-10-21)
Extremophilic organisms require specialized enzymes for their exotic metabolisms. Acid-loving thermophilic Archaea that live in the mudpots of volcanic solfataras obtain their energy from reduced sulphur compounds such as hydrogen sulphide (H(2)S) and carbon disulphide (CS(2)). The oxidation of these