403008
Sodium sulfate decahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Glauber’s salt
77,90 $
About This Item
77,90 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
Pf
32.4 °C
Solubilité
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable