71360
Sodium carbonate decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Sal soda, Soda
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable